Learn More
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
Marke: Cadence Science™ 4187
Additional Details : Gewicht : 0.14000kg
Beschreibung
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
- Zugangskanülen mit abgelenktem, nicht-stanzendem (non-coring) Septum
- Für nicht-stanzendes (non-coring) Durchdringen von Septen und Gummiverschlüssen mit luftempfindlichen und pyrophorischen Verbindungen
Spezifikation
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr | |
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie | |
8 in. | |
12 Nadeln |
20 ga. | |
Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung | |
Zugangskanülen | |
Ende gebogen |