Learn More
YSI™ Kabel und DO/Temperatur/Leitfähigkeitssonden für Multisondensystem 556
Tragbares Multi-Probenmessgerät
2682.60 CHF - 3325.20 CHF
Spezifikation
Enthält | Temperature/conductivity sensor |
---|---|
Gewährleistung | 1 Year |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tragbares Multi-Probenmessgerät Modell YSI 556 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Misst DO, Temperatur, Leitfähigkeit |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11950115
|
YSI™
556320 |
64 ft. | 20 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11940105
|
YSI™
556310 |
32 ft. | 10 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11930105
|
YSI™
55634 |
13 ft. | 4 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
DO-/Temperatur-/Leitfähigkeitssonde und Kabel. Erforderlich zur Messung von gelöstem Sauerstoff, Temperatur und Leitfähigkeit.
Spezifikation
Temperature/conductivity sensor | |
1 Year | |
Tragbares Multi-Probenmessgerät Modell YSI 556 | |
Misst DO, Temperatur, Leitfähigkeit |