Learn More
YSI™ Kabel und DO/Temperatur/Leitfähigkeitssonden für Multisondensystem 556
Tragbares Multi-Probenmessgerät
Marke:  YSI™ 55634
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11930105
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
DO-/Temperatur-/Leitfähigkeitssonde und Kabel. Erforderlich zur Messung von gelöstem Sauerstoff, Temperatur und Leitfähigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13 ft.
Temperature/conductivity sensor
Tragbares Multi-Probenmessgerät Modell YSI 556
4 m
1 Jahr
Misst DO, Temperatur, Leitfähigkeit
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
YSI™ Kabel und DO/Temperatur/Leitfähigkeitssonden für Multisondensystem 556 > 4m