Learn More
Novus Biologicals™ C2GNT3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | C2GNT3 |
| Synonym | beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoproteinbeta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 4, C2GNT3, core 2 beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 3, Core 2-branching enzyme 3, Core2-GlcNAc-transferase 3, EC 2.4.1.102, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 4, core 2, glucosaminyl (N-acetyl) transferase 4, core 2(beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase) |
| Gensymbol | GCNT4 |