missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ C11orf49 Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18263905 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18263905 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18263905 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL108105

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The C11orf49 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC23581 and based on accession number NM_13676. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens chromosome 11 open reading frame 49 (C11orf49), transcript variant 1, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.