missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Equine C-Reactive Protein/CRP ELISA Kit (Colorimetric)

Artikelnummer. 18664850 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18664850

Marke: Novus Biologicals™ KA2065

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Assay-Bereich 6.25 to 200 ng/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0.602
Produkttyp ELISA Kit (Colorimetric)
Probentyp Biological Sample
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Quantification
Gen-ID (Entrez) 1401
Gensymbol CRP
Menge 1 Kit
Forschungsgebiet Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Lagerungsbedingungen Store at 4°C.
Synonym C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895
Ziel Equine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt