Beschreibung
Calreticulin Polyclonal specifically detects Calreticulin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockout Validated, Knockdown Validated.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Calreticulin |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoassay, KnockDown |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:10000, Simple Western 1:500, Immunohistochemistry 1:20, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:100. Use reported by customer review, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20, Immunohistochemistry-Frozen reported in scientific literature (PMID 26643212), Knockout Validated, KnockDown Validated 1:2500 |
| Zusammensetzung | Whole antisera with 0.1% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | P14211 |
| Gen-Alias | autoantigen Ro, calregulin, calreticulin, cC1qR, CRP55, CRT, CRTC, Endoplasmic reticulum resident protein 60, ERp60, FLJ26680, grp60, RO, Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro; calreticulin), SSAHACBP |
| Gensymbole | CALR |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?