Learn More
c-Myc Antibody (MYC/7683R), R&D Systems™
Código de producto. 18610365 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
18610365 20 μg 20 Mikrogramm
18630015 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18610365 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32049120ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
c-Myc Monoclonal specifically detects c-Myc in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen c-Myc
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon MYC/7683R
Konzentration 0.2 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, BHLHE39, bHLHe39MRTL, Class E basic helix-loop-helix protein 39, c-Myc, MYC, myc proto-oncogene protein, MYCC, myc-related translation/localization regulatory factor, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human c-Myc protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Epigenetics, Epitope Tags, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4609
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Produktlinie Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.