Learn More
IKA™ C-MAG MS 7 Magnetic Stirrer
Artikelnummer. 10429784 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
335 x 220 x 105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
10429784 335 x 220 x 105 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10429784 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003582403
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Magnetic stirrer without heating features a ceramic set-up plate, which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 10 L (H2O)
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
  • Speed range: 100 - 1500 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 to 1500 rpm
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Wirkleistung 30 W
Abmessungen (L x B x H) 335 x 220 x 105 mm
Länge obere Platte (metrisch) 180 mm
Breite obere Platte (metrisch) 180 mm
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH-Style