Learn More
IKA™ C-MAG MS 10 Magnetic Stirrer
Artikelnummer. 16208151 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
100 bis 1.500 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
16208151 100 bis 1.500 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16208151 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003582603
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Magnetic stirrer without heating features a ceramic set-up plate, which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
  • Speed range: 100 - 1500 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 1.500 U/min
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Wirkleistung 30 W
Abmessungen (L x B x H) 415 x 330 x 105 mm
Länge obere Platte (metrisch) 260 mm
Breite obere Platte (metrisch) 260 mm
Frequenz 50/60 Hz
Steckertyp CH-Style