Learn More
IKA™ C-MAG HS 7 Digital Magnetic Stirrer with Heating
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16228131 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16228131
Marke: IKA™ 0003487003
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate, which offers excellent chemical resistance.
  • Powerful motor for stirring quantities of up to 10 L (H2O)
  • Simultaneous digital display of target and actual temperatures via LCD display
  • Directly connection for a PT 1000 temperature sensor enable a precise temperature control (included in delivery)
  • Control accuracy in medium +/- 0.5 K (in combination with PT 1000)
  • Display of actual temperature value in medium with 0.1 K resolution when using PT 1000 temperature sensor
  • 3 operating modes to choose (standard, safe, adjustment protection)
  • Fixed safety circuit of 550°C
  • Hot Top indicator – hot surface warning to prevent burns
  • Digital error code display
  • Elevated control panel for protection against leaking liquids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Reglertyp Drehknopf
Temperatur (metrisch) 50 bis 500 °C
Frequenz 50/60 Hz
Wirkleistung Input: 1020 W; Heat Output: 1000 W
Max. Probenaufgabe 10 L
Steckertyp CH-Ausführung
Anzahl Positionen 1
Abmessungen (L x B x H) 330 x 215 x 105 mm
Display LCD
Durchmesser obere Platte (metrisch) 180 mm
Geschwindigkeit 100 to 1500 rpm