Learn More
IKA™ C-MAG HS 7 Keramikplatten-Magnetrührer-Paket
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12917246 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
C-MAG HS 7
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
12917246 C-MAG HS 7 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12917246 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0009015902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 CHF
    1133.62 CHF / 1 Stück
    Sparen 46.38 CHF
    3% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beinhaltet neben dem Magnetrührer C-MAG HS 7 ein elektronisches Kontaktthermometer, eine Stützstange, eine Kopfklemme und eine Haltestange. IKA™ Das C-MAG HS 7 Keramikplatten-Magnetrührer-Paket enthält alle für das beheizte Magnetrühren notwendigen Teile in einem praktischen Set.
Magnetrührer mit Keramikheizplatte. Buchse nach DIN 12878 zum Anschluss eines Kontaktthermometers.
Paketinhalt:
  • C-MAG HS 7
  • ETS-D5 Elektronisches Kontaktthermometer
  • H 16 V Stützstange
  • H 44 Kreuzmuffe
  • H 38 Haltestange
Der C-Mag HS 7 Keramikplatten-Magnetrührer bietet:
  • Keramik-Glas-Platte, die ausgezeichnete chemische Beständigkeit bietet
  • Fester Sicherheitskreis von 550 °C
  • Warnanzeige bei heißer Oberfläche zum Schutz vor Verbrennungen
  • Rührt Volumina bis zu 10 Liter (H 2 O) um.
  • Digital-Display
  • Digitale Fehleranzeige
  • Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 100 bis 1.500 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 100/120/230 V
Wirkleistung 1.020 W
Höhe (metrisch) 105 mm
Länge obere Platte (metrisch) 180 mm
Breite obere Platte (metrisch) 180 mm
Frequenz 50/60 Hz
Enthält C-Mag HS7, ETS-D5 Kontaktthermometer, H16V-Stützstange HS7, H16V-Stabhalter, H38-Haltestange, H44-Muffe
Modell C-MAG HS 7
Temperaturbereich (metrisch) 50 bis 500 °C
Typ Magnetrührer-Paket
Gewicht (metrisch) 5 kg