Learn More
IKA™ C-MAG HS 10 Magnetic Stirrer with Heating
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Powerful motor for stirring quantities of up to 15 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator – hot surface warning to prevent burns
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Spannung | 230 V |
| Reglertyp | Drehknopf |
| Temperatur (metrisch) | 50 bis 500 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Wirkleistung | Input: 1520 W; Heat Output: 1500 W |
| Max. Probenaufgabe | 15 L |
| Steckertyp | CH-Ausführung |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Abmessungen (L x B x H) | 415 x 300 x 105 mm |
| Mehr anzeigen |