Beschreibung
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator – hot surface warning to prevent burns
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Bushing according to DIN 12878 for connecting a contact thermometer, e.g. ETS-D5, enables precise temperature control
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Spezifikation
Spezifikation
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Reglertyp | Turning Knob |
| Größe | 260 x 260 mm |
| Temperatur (metrisch) | 50 °C bis 500 °C |
| Wirkleistung | Input: 1505 W; Heating Output: 1500 W |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | CH |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Max. Probenaufgabe | 15 L |
| Spannung | 230 V |
| Mehr anzeigen |