Learn More
Cytiva C Chromatographiesäulen
C-Säulen sind kostengünstige modulare Säulen für die Zufuhr von Niederdruck oder Schwerkraft, die eine gleichmäßige Verteilung des Eluents auf das mittlere Bett ermöglichen, auch ohne Flussadapter.
Marke: Cytiva 19-5002-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Säulen sind in drei Durchmessern und verschiedenen Längenabmessungen erhältlich.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von losen Medien.
- Für jeden Säulendurchmesser sind Durchflussadapter erhältlich, die für jede Anwendung optimale Betthöhen ermöglichen, ebenso wie Thermostatmäntel für eine präzise Temperaturregelung.
- Die Verpackungsbehälter für jeden Säulendurchmesser optimieren die Verpackungsbedingungen.
- C-Säulen werden mit Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert.
Spezifikation
C Chromatographiesäulen | |
200 mm | |
Borosilikatglas | |
Netzstütze aus Polyamid/Polypropylen | |
Niederdruck- oder Schwerkraft-Trennungen |
10 mm | |
Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert. | |
14 psi (1 bar) | |
Leere Chromatographiesäule |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva C Chromatographiesäulen > Säuleninnendurchmesser: 10 mm; Röhrchenhöhe: 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur