Learn More
Cytiva C Chromatographiesäulen
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10 mm
16 mm
26 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
400 mm
700 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Säulen sind in drei Durchmessern und verschiedenen Längenabmessungen erhältlich.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von losen Medien.
- Für jeden Säulendurchmesser sind Durchflussadapter erhältlich, die für jede Anwendung optimale Betthöhen ermöglichen, ebenso wie Thermostatmäntel für eine präzise Temperaturregelung.
- Die Verpackungsbehälter für jeden Säulendurchmesser optimieren die Verpackungsbedingungen.
- C-Säulen werden mit Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | C Chromatographiesäulen |
Innendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
Höhe (metrisch) | 100 mm |
Enthält | Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert. |
Material | Borosilikatglas |
Max. Druck | 14 psi (1 bar) |
Support-Typ | Netzstütze aus Polyamid/Polypropylen |
Säulentyp | Leere Chromatographiesäule |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Niederdruck- oder Schwerkraft-Trennungen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva C Chromatographiesäulen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur