Learn More
Cytiva C Chromatographiesäulen
C-Säulen sind kostengünstige modulare Säulen für die Zufuhr von Niederdruck oder Schwerkraft, die eine gleichmäßige Verteilung des Eluents auf das mittlere Bett ermöglichen, auch ohne Flussadapter.
Marke:  Cytiva 19-5103-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10669980
  • 442.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Die Säulen sind in drei Durchmessern und verschiedenen Längenabmessungen erhältlich.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von losen Medien.
  • Für jeden Säulendurchmesser sind Durchflussadapter erhältlich, die für jede Anwendung optimale Betthöhen ermöglichen, ebenso wie Thermostatmäntel für eine präzise Temperaturregelung.
  • Die Verpackungsbehälter für jeden Säulendurchmesser optimieren die Verpackungsbedingungen.
  • C-Säulen werden mit Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
C Chromatographiesäulen
700 mm
Borosilikatglas
Netzstütze aus Polyamid/Polypropylen
Niederdruck- oder Schwerkraft-Trennungen
16 mm
Polyethylen-Schläuchen (Innendurchmesser1.0 mm, 2 m Länge), Bett-Stützsieben, aufsteckbaren Netzringen und Anweisungen geliefert.
14 psi (1 bar)
Leere Chromatographiesäule
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva C Chromatographiesäulen > Säuleninnendurchmesser: 16 mm; Röhrchenhöhe: 700 mm