Learn More
Semaphorin 4A Antibody (757129) [Biotin], R&D Systems™
Artikelnummer. 18601175 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18601175 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18601175 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB8166B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.08 CHF
    738.15 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 113.93 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Semaphorin 4A Monoclonal specifically detects Semaphorin 4A in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Semaphorin 4A
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 757129
Konjugat Biotin
Verdünnung Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CORD10, RP35, Sema B, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and shortcytoplasmic domain, (semaphorin) 4A, SEMAB, semaphorin-4A, Semaphorin-B, SemB, SEMBFLJ12287
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Semaphorin 4A, Thr33-Trp638, Accession # Q62178
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64218
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus