Learn More
Buspirone hydrochloride, Thermo Scientific™
60.89 CHF - 200.16 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 33386-08-2
Summenformel C21H32ClN5O2
Molekulargewicht (g/mol) 421.97
MDL-Nummer MFCD00078569
InChI-Schlüssel RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
PubChem CID 36431
ChEBI CHEBI:3224
IUPAC-Name 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15493239
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60476.03
1g
60.89 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15403249
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60476.06
5g
200.16 CHF
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is widely used in cell signaling and neuroscience research. Buspirone has been used to mitigate the electrically stimulated 5-hydroxytryptamine outflow from rat cortical slices.
Solubility
Soluble in methanol (50 mg/ml), water (partly), DMSO (100 mM).
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
33386-08-2
421.97
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
36431
8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
C21H32ClN5O2
MFCD00078569
buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
CHEBI:3224
C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
Spezifikation
Buspirone hydrochloride
C21H32ClN5O2
UN2811
buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
36431
421.96
33386-08-2
MFCD00078569
14,1504
Soluble in methanol (50mg/ml),water (partly),DMSO (100 mM).
C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
421.97
CHEBI:3224
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 251-489-4
missing translation for 'rtecsNumber' : CL9915000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Produktidentifikator
  • Buspirone hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.