Learn More
Buspirone hydrochloride
Artikelnummer. 15493239
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15493239 1 g 1 Gramm
15403249 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493239 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60476.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 33386-08-2 | C21H32ClN5O2 | 421.97 g/mol
It is widely used in cell signaling and neuroscience research. Buspirone has been used to mitigate the electrically stimulated 5-hydroxytryptamine outflow from rat cortical slices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is widely used in cell signaling and neuroscience research. Buspirone has been used to mitigate the electrically stimulated 5-hydroxytryptamine outflow from rat cortical slices.
Solubility
Soluble in methanol (50 mg/ml), water (partly), DMSO (100 mM).
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33386-08-2
Summenformel C21H32ClN5O2
Molekulargewicht (g/mol) 421.97
MDL-Nummer MFCD00078569
InChI-Schlüssel RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym buspirone hydrochloride, buspar, buspirone hcl, narol, buspimen, ansitec, anxinil, anxiolan, busirone, buspinol
PubChem CID 36431
ChEBI CHEBI:3224
IUPAC-Name 8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione;hydrochloride
SMILES C1CCC2(C1)CC(=O)N(C(=O)C2)CCCCN3CCN(CC3)C4=NC=CC=N4.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Buspirone hydrochloride
Farbe Weiß
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,1504
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (50mg/ml),water (partly),DMSO (100 mM).
Formelmasse 421.96
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Buspirone hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.