Learn More
Fisherbrand™ Bunsenbrenner, Neoprenschlauch
Geeignet für den Einsatz mit Kohle und Erdgas- (Methangas-) Brennern.
6.65 CHF - 64.45 CHF
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12330768
|
Fisherbrand™
|
10 m |
64.45 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11855522
|
Fisherbrand™
|
600 mm |
8.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11845522
|
Fisherbrand™
|
450 m |
6.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11865522
|
Fisherbrand™
|
750 mm |
9.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11875522
|
Fisherbrand™
|
900 mm |
9.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10492624
|
Fisherbrand™
|
2 m |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Description
Mit verstärkten Enden für das Anschließen an Bunsenbrenner und Gashahn.Specifications
Neopren | |
Bunsenbrenner |