Learn More
Fisherbrand™ Bunsenbrenner, Neoprenschlauch
Artikelnummer. 11845522 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
450 m
600 mm
750 mm
900 mm
2 m
10 m
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
2 Meter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
11845522 450 m 1 Stück
12330768 10 m 10 Meter
10492624 2 m 2 Meter
11855522 600 mm 1 Stück
11865522 750 mm -
11875522 900 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11845522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.83 CHF
    5.11 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.72 CHF
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für den Einsatz mit Kohle und Erdgas- (Methangas-) Brennern.
Mit verstärkten Enden für das Anschließen an Bunsenbrenner und Gashahn.
Spezifikation
Material Neopren
Gesamtlänge (metrisch) 450 m
Dicke (metrisch) 1.5 mm
Zur Verwendung mit Bunsenbrenner