Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Polyolefin-Kabelanhänger für das Verkehrswesen - Großpackung
Trägerlose Kabelanhänger für das Verkehrswesen, Großpackung für M611, M610 und M710
147.00 CHF - 229.00 CHF
Spezifikation
Menge | 250 Labels |
---|---|
Typ | Tag |
Material | Polyolefin |
Ausführung | Matte |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
17888044
|
Brady™
312042 |
White | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
147.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17868074
|
Brady™
312044 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
183.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17817954
|
Brady™
312046 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
183.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17877994
|
Brady™
312048 |
White | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
229.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17817904
|
Brady™
312043 |
Yellow | 60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
147.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17837914
|
Brady™
312045 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
183.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17838054
|
Brady™
312047 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
183.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
17897994
|
Brady™
312049 |
Yellow | 75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
229.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Brady™'s Mass Transit Tag complies with minimal smoke and halogen emission requirements of the most strict underground norms for mass transit vehicles
- Printable both on-site and in the field, the tag is a practical solution for mass transit manufacturers to identify thick cables and cable bundles
Spezifikation
250 Labels | |
Polyolefin | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.024 mm | |
-67°F to +275°F |
Tag | |
Matte | |
Rectangle | |
-55°C to +135°C | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |