Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Polyolefin-Kabelanhänger für das Verkehrswesen - Großpackung
Trägerlose Kabelanhänger für das Verkehrswesen, Großpackung für M611, M610 und M710
Marke:  Brady™ 312047
Additional Details : Gewicht : 0.75000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17838054
  • 183.00 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Brady™'s Mass Transit Tag complies with minimal smoke and halogen emission requirements of the most strict underground norms for mass transit vehicles
  • Printable both on-site and in the field, the tag is a practical solution for mass transit manufacturers to identify thick cables and cable bundles
Spezifikation
Spezifikation
250 Labels
Yellow
Matte
75 mm
Rectangle
-55°C to +135°C
0.591 in.
0.19 x 0.07 in.
M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Tag
Polyolefin
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
2.953 in.
0.024 mm
-67°F to +275°F
15 mm
5 x 2 mm