Learn More
Brady™ M710 M610 M611 Polyester-Anhänger - Großpackung
Trägerlose Polyester-Kabelanhänger, Großpackung für M611, M610 und M710
227.00 CHF - 359.00 CHF
Spezifikation
Typ | Tag |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | RoHS Directive 2011/65/EU |
Farbe | White |
Material | Polyester |
Ausführung | Gloss |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17837894
|
Brady™
312147 |
60 mm | 2.362 in. | 10 mm |
359.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17857914
|
Brady™
312161 |
75 mm | 2.953 in. | 15 mm |
227.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17848004
|
Brady™
312168 |
75 mm | 2.953 in. | 25 mm |
282.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17857984
|
Brady™
312154 |
75 mm | 2.953 in. | 10 mm |
227.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Der B-7598 Polyester-Anhänger wurde speziell zur Kennzeichnung von Kabeln im Außenbereich entwickelt.
- Er bietet im Außenbereich eine Haltbarkeit und Lesbarkeit von bis zu 10 Jahren und ist in sieben Farben erhältlich.
Spezifikation
Tag | |
White | |
Gloss | |
Rectangle | |
-40°C to +100°C | |
0.19 x 0.07 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Polyester | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
0.2 mm | |
-40°F to +212°F | |
5 x 2 mm |