Learn More
Macherey-Nagel™ Pufferlösungen für NucleoMag™ Virus
Zusätzliche Pufferlösungen (z. B. Lyse-, Bindungs-, Wasch-, Träger-RNA-) zur Verwendung bei der auf magnetischen Beads basierenden Isolierung von viraler RNA und DNA aus Serum und Plasma mit dem NucleoMag™ Virus-Kit.
Marke: Macherey-Nagel™ 744873.80
Additional Details : Gewicht : 0.08000kg
Beschreibung
NucleoMag™ Virus-Kits
- Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Kleine Elutionsvolumen von > 50 μl möglich
- Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
- Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
- Bewährtes 96-Well-Format für hohen Durchsatz
- Proteinase K und Träger-RNA enthalten
- Extraktion von viraler DNA und RNA aus Serum oder Plasma
- Anwendungen für Veterinärtests
- Norovirus RNA-Isolierung aus Stuhlproben
Spezifikation
Farblos | |
NucleoMag™ Virus-Kit | |
7,5 bis 8,5 | |
Geruchsneutral | |
Flüssigkeit | |
Lysepuffer MVL |
Guanidinhydrochlorid (50 bis < 66 %) | |
Guanidinhydrochlorid (50 bis < 66 %) | |
80 mL | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
Isolierung viraler RNA und DNA aus Serum oder Plasma |