Learn More
Macherey-Nagel™ Pufferlösungen für NucleoMag™ Virus
Zusätzliche Pufferlösungen (z. B. Lyse-, Bindungs-, Wasch-, Träger-RNA-) zur Verwendung bei der auf magnetischen Beads basierenden Isolierung von viraler RNA und DNA aus Serum und Plasma mit dem NucleoMag™ Virus-Kit.
24.30 CHF - 194.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15819167
|
Macherey-Nagel™
744872 |
Träger-RNA-Puffer | 4 x 0,5 ml (2 ml) |
24.30 CHF
2 Milliliter |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15830988
|
Macherey-Nagel™
744873.80 |
Lysepuffer MVL | 80 mL |
194.00 CHF
80 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15810988
|
Macherey-Nagel™
744867.120 |
Bindungspuffer MV2 | 250 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15809167
|
Macherey-Nagel™
744869.300 |
Waschpuffer MV4 | 300 ml |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
NucleoMag™ Virus-Kits
- Das Einröhrchen-Verfahren minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Kleine Elutionsvolumen von > 50 μl möglich
- Ausbeute hängt nicht vom Elutionsvolumen ab.
- Geeignet für manuelle und automatisierte Verarbeitung
- Bewährtes 96-Well-Format für hohen Durchsatz
- Proteinase K und Träger-RNA enthalten
- Extraktion von viraler DNA und RNA aus Serum oder Plasma
- Anwendungen für Veterinärtests
- Norovirus RNA-Isolierung aus Stuhlproben