Learn More
Pufferlösung, pH 6.86 (±0.01 bei 25 °C), keine Farbe, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
28.96 CHF - 84.49 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11356089
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042419.AP |
500 mL |
28.96 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11394578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042419.K2 |
1 L |
45.97 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11384578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042419.K7 |
4 L |
84.49 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||