Learn More
Pufferlösung, pH 6.86 (±0.01 bei 25 °C), keine Farbe, NIST-konform, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042419.AP
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11356089
  • 28.96 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Buffer solution
Farblos
500 mL
Odorless
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumhydroxid
14923
1336-21-6
Flüssig
H5NO
MFCD00066650
N.O
35.05
CHEBI:18219
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation