Learn More
Pufferlösung pH-Wert 6.0 (20° C), Zitronensäure- / Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, SRM Traceacle-Zertifikat von PTB, Honeywell Fluka
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pufferlösung pH6.0 (20 °C) |
Namenshinweis | Zitronensäure/Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, rückführbar auf SRM von NIST |
Siedepunkt | 100 °C |
CAS Min. % | ≥98.0000% |
CAS Max. % | ≤99.0000%, ≤2.0000% |
CAS | 68-04-2, 144-33-2 |
Dichte | 1.00 g/cm3 |
Menge | 1 l |
Lösungstyp | Buffer |
MDL-Nummer | MFCD00012462 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pufferlösung pH 6,00 (20°C)
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Zuverlässige Leistung. Besondere Preise. Zufriedenere Forscher.Aktionscode: 24128Gültig bis zum: 2025-08-31
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pufferlösung pH-Wert 6.0 (20° C), Zitronensäure- / Natriumhydroxid-Lösung, mit Fungizid, SRM Traceacle-Zertifikat von PTB, Honeywell Fluka >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur