Learn More
pH-Pufferlösungen pH 6,00, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung im Labor, pH-Messungen, rückführbar auf SRM durch NIST |
| pH | 6 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1000 ml |
| Zusammensetzung | Zitrat-NaOH |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Verpackung | Polyethylen |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |