Learn More
BUCHI C-690 Säulen aus Glas
Marke: BUCHI 044053
Spezifikation
100 mm | |
460 mm | |
Borosilikatglas |
Präparative Trennungen anhand der C-600 Sepacore™ Linie von Chromatographie-Separatoren | |
145 psi | |
Glassäule |