Learn More
BUCHI Glassäulen C-690
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
460 mm
Durchmesser (metrisch):
26 mm
Max. Druck:
580 psi
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Zur Verwendung mit | Präparative Trennungen anhand der C-600 Sepacore™ Linie von Chromatographie-Separatoren |
| Länge (metrisch) | 460 mm |
| Max. Druck | 580 psi |
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | Glass Column |