Learn More
BUCHI C-690 Säulen aus Glas
Marke:  BUCHI 044050
Additional Details : Gewicht : 5.38000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12779485
  • 2960.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
70 mm
920 mm
Borosilikatglas
Präparative Trennungen anhand der C-600 Sepacore™ Linie von Chromatographie-Separatoren
218 psi
Glassäule