Learn More
BUCHI C-690 Säulen aus Glas
Marke:  BUCHI 044046
Additional Details : Gewicht : 3.60000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12749485
  • 1730.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
49 mm
920 mm
Borosilikatglas
Präparative Trennungen anhand der C-600 Sepacore™ Linie von Chromatographie-Separatoren
290 psi
Glassäule