Learn More
BUCHI C-690 Säulen aus Glas
Marke: BUCHI 044045
Additional Details : Gewicht : 2.10000kg
Spezifikation
49 mm | |
460 mm | |
Borosilikatglas |
Präparative Trennungen anhand der C-600 Sepacore™ Linie von Chromatographie-Separatoren | |
290 psi | |
Glassäule |