Learn More
Novus Biologicals™ BTBD7 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,25 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 55727 |
| Spezies | Human |
| Reinheit | >85%, by HPLC |
| Konzentration | 2.5 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for Antibody NBP1-49652 Applications: Immmunodepletion, Competition Assay |
| Gen-Alias | BTB (POZ) domain containing 7, DKFZp686N0544, FLJ10648, FUP1BTB/POZ domain-containing protein 7, KIAA1525, MGC48310 |
| Gensymbol | BTBD7 |
| Menge | 0,25 mg |
| Forschungskategorie | Cancer |
| Mehr anzeigen |