Learn More
Novus Biologicals™ BRPF3 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Biology |
| Ziel | BRPF3 |
| Synonym | bromodomain and PHD finger containing, 3, bromodomain and PHD finger-containing protein 3, KIAA1286 |
| Gensymbol | BRPF3 |