Learn More
Hirschmann™ Glasmesskolben mit Glasstopfen, braun
Artikelnummer. 13197939
Click to view available options
:
Fassungsvermögen:25 ml; Buchsenverbindung:12/21 NS Standardschliff
Artikelnummer. 13197939
Marke: Hirschmann™ 2640271
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A aus Braunglas werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
  • Mit NS-Schliff und hohlem, bernsteinfarbenem Glasstopfen
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussfarbe Braun
Verschlussmaterial Glas
Farbe Braun
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 110 mm
Fehlergrenze ±0.06 ml
Standard-Konusverbindung 12/21 NS Standardschliff
Toleranz ±0.06 ml
Graduated Ja
Klasse A