Learn More
Brema™ Brema™ Air-Cooling Ice Cube Maker
For the production of flexible and decorative flaked ice, with a production range from 60 to 1000/kg per day.
3655.00 CHF - 7068.82 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur (metrisch) | 10 to 43°C |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS |
Kühlungsart | Air |
Enthält | Air cooled condenser with anti dust filter |
Hertz | 50Hz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Wasserverbrauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Wasserverbrauch | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12165751
|
Brema™
CB316AX |
16 kg | 3.3L/kg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12135761
|
Brema™
GB903AX |
30 kg | 1L/kg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- The combination of an auger and an ice-breaker generates cubes with irregular shape
- Simplicity of production process allows low operating costs
- Tropical class +43°C
- AISI 304 stainless steel Scotch brite finishing
- CO2 application
- 1L of water equals 1kg of ice
- Excellent for the retail, wellness, sports, medical, restaurant and fish industries
Spezifikation
10 to 43°C | |
Air | |
50Hz | |
50cm | |
36Months |
CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS | |
Air cooled condenser with anti dust filter | |
Steel body, Stainless Steel feet | |
230V |