Learn More
Brema Ice Makers™ Brema™ Air-Cooling Ice Cube Maker
Beschreibung
- The combination of an auger and an ice-breaker generates cubes with irregular shape
- Simplicity of production process allows low operating costs
- Tropical class +43°C
- AISI 304 stainless steel Scotch brite finishing
- CO&sub2; application
- 1L of water equals 1kg of ice
- Excellent for the retail, wellness, sports, medical, restaurant and fish industries
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur (metrisch) | 10 to 43°C |
| Zertifizierung/Konformität | CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS |
| Kühlungsart | Air |
| Kapazität (metrisch) | 16 kg |
| Tiefe (metrisch) | 69cm |
| Produkttyp | Ice Maker |
| Enthält | Air cooled condenser with anti dust filter |
| Material | Steel body, Stainless Steel feet |
| Höhe (metrisch) | 50cm |
| Leistungsaufnahme | 370w |
| Mehr anzeigen |