Learn More
Greiner Bio-One BREATHseal™ Versiegelungsgerät
Für die Kultur von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen
86.10 CHF - 160.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchscheinend |
---|---|
Material | Rayon-Faserfolie, Acrylklebstoff, mehrfach beschichtetes Kraftpapier mit Silikon |
Produkttyp | BREATHseal Versiegler |
Haftmittel | Acryl |
Dicke | 0,14 mm |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11920667
|
Greiner Bio-One
676051 |
Steril |
160.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11910667
|
Greiner Bio-One
676050 |
Unsteril |
86.10 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einzigartige gasdurchlässige Versiegelung mit einer breiten Porenverteilung für einen ausgezeichneten Gasaustausch
- Steril und nicht steril erhältlich
Spezifikation
Durchscheinend | |
BREATHseal Versiegler | |
0,14 mm | |
Mikrotiterplatte für Zellkulturen, HTS-Mikrotiterplatte |
Rayon-Faserfolie, Acrylklebstoff, mehrfach beschichtetes Kraftpapier mit Silikon | |
Acryl | |
Ja |