Learn More
Greiner Bio-One BREATHseal™ Versiegelungsmittel
Beschreibung
- Einzigartige gasdurchlässige Versiegelung mit einer breiten Porenverteilung für einen ausgezeichneten Gasaustausch
- Steril und nicht steril erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Material | Rayonfaserfolie, polybeschichtet Kraft Papier mit Silikon |
| Sterilität | Steril |
| Produkttyp | BREATHseal Versiegler |
| Haftmittel | Acryl |
| Dicke | 0,14 mm |
| Durchstechbar | Ja |
| Plate Compatibility | Mikrotiterplatte für Zellkulturen, HTS-Mikrotiterplatte |