Learn More
Cole-Parmer™ Gerades Verbindungsstück aus Messing mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
10.45 CHF - 20.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter |
---|---|
Autoklavierbar | Nein |
Material | Messing |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -85 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -65 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11875403
|
Cole-Parmer™
31412-00 |
1/4 Zoll |
10.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11775918
|
Cole-Parmer™
31412-50 |
1/16 Zoll |
17.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11789839
|
Cole-Parmer™
31412-51 |
1/8 Zoll |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11895403
|
Cole-Parmer™
31412-02 |
1/2 Zoll |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
- Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
- Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter | |
Messing | |
-65 °C | |
482 °F |
Nein | |
-85 °F | |
400 psi | |
250 °C |