Learn More
Cole-Parmer™ Gerades Verbindungsstück aus Messing mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
Marke: Cole-Parmer™ 31412-50
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
- Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
- Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Gerades Verbindungsstück mit Überwurfmutter | |
Messing | |
-65 °C | |
400 psi | |
250 °C |
Nein | |
-85 °F | |
1/16 Zoll | |
482 °F |