Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Ersatzdichtungen
Für den Einsatz mit der Transferpettor™ Reihe speziell für viskose, schäumende Flüssigkeiten und hohen Dampfdruck.
28.45 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DE-M |
---|---|
Material | HDPE |
Menge | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10567951
|
BRAND™
702870 |
1000 bis 5000 μl |
28.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10767981
|
BRAND™
702872 |
2000 bis 10000 μl |
28.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10683561
|
BRAND™
702866 |
200 bis 1000 μl |
28.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10673561
|
BRAND™
702864 |
100 bis 500 μl |
28.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Unterstützt für Präzision und Genauigkeit
- Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
- Transferpettoren arbeiten nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
- Mit DE-M-Markierung
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
DE-M | |
HDPE | |
10/Pckg. |