Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Ersatzdichtungen
Für den Einsatz mit der Transferpettor™ Reihe speziell für viskose, schäumende Flüssigkeiten und hohen Dampfdruck.
Marke: BRAND™ 702870
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Unterstützt für Präzision und Genauigkeit
- Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
- Transferpettoren arbeiten nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
- Mit DE-M-Markierung
- Wird in Packungen mit 10 Stück geliefert
Spezifikation
DE-M | |
1000 bis 5000 μl | |
10/Pckg. |
HDPE | |
1000 bis 5000 µl Transferpettor |