Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ PMP-Messkolben der Klasse A mit NS-Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Standard-Konusverbindung:
19/26
Toleranz:
0.15 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Erfüllt die Toleranzen der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042
- Aus kristallklarem Polymethylpenten hergestellt
- Mitgeliefertes Zertifikat enthält den mittleren Testwert und die Charge (Charge und Jahr auf dem Produkt aufgedruckt)
- Eine thermische Belastung bis 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
- Um Markierungen zu erhalten, wird jedoch eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
- In einer großen Auswahl an Kapazitäten und Stopfengrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme gemäß DIN EN ISO1042 |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Farbe | Durchscheinend |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Höhe (metrisch) | 235 mm |
| Enthält | Aufgedruckte Chargennummer, Chargenzertifikat |
| Produkttyp | Volumetric Flask |
| Standard-Konusverbindung | 19/26 |
| Temperaturbereich (metrisch) | max. 121 °C |
| Mehr anzeigen |