Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ Pipettenspitzen, 5 bis 300 ul
Aus hochreinem, Oleamid- und von DiHEMDA-freiem Polypropylen. BIO-CERT™ Pipettenspitzen mit 5 bis 300 μl sind steril und frei von biologischen Schadstoffen, DNA, RNase, ATP und Endotoxin. Dünnwandig für hohe Transparenz.
90.36 CHF - 98.30 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 5 to 300 μL |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Autoclavable |
Länge (angloamerikanisch) | 2.08 in. |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15154907
|
BRAND™
732130 |
Universal | Nachfüllpackung |
93.70 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15174917
|
BRAND™
732230 |
Universal | Gestell |
98.30 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15154937
|
BRAND™
732330 |
Geringe Retention | Gestell |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Für praktisch alle Pipetten mit gelber Farbcodierung verwendbar.
- Das hochreine Polypropylen ist oleamid- und diHEMDA-frei
- Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
- Für das Rückwärtspipettieren, das Waschen von Platten und die Arbeit mit Mehrkanalpipetten
- Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall
- Graduierungen bei 50, 100 und 300 μl ermöglichen eine Bestimmung des Volumens
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- In praktischen, umweltfreundlichen Gestell-und-Stapel-Format
- Die Spitzen im Gestell sind farblos und befinden sich in einem grün gefärbten Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die zu Probenverlusten führen können
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Retentionseigenschaften zu beeinträchtigen.
Spezifikation
5 to 300 μL | |
Farblos | |
2.08 in. | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Yes | |
PP (Polypropylen) |
Sterile | |
Autoclavable | |
5.3cm | |
Für Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten und Arbeiten mit Mehrkanalpipetten, hohe Transparenz, einfaches Abwerfen und geringe Abfallmengen | |
Bio-Cert | |
50, 100, 300 μl |