Beschreibung
Für praktisch alle Pipetten mit gelber Farbcodierung verwendbar.
- Das hochreine Polypropylen ist oleamid- und diHEMDA-frei
- Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
- Für das Rückwärtspipettieren, das Waschen von Platten und die Arbeit mit Mehrkanalpipetten
- Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall
- Graduierung bei 50, 100 und 300 gekennzeichnet μL ermöglicht eine schnelle Volumenbewertungm
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- In praktischen, umweltfreundlichen Gestell-und-Stapel-Format
- Die Spitzen im Gestell sind farblos und befinden sich in einem grün gefärbten Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die zu Probenverlusten führen können
- Hohe chemische Beständigkeit.
- Die Spitzen können bei 121 autoklaviert werden°C (2 bar) senken, ohne die Eigenschaften bei geringer Retention zu beeinträchtigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 5 bis 300 μl |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Farblos |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 2.08 in. |
| Länge (metrisch) | 5.3 cm |
| Reinigungsnachweise | Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Rückwärtspipettieren, Waschen von Platten und Arbeiten mit Mehrkanalpipetten, hohe Transparenz, einfaches Abwerfen und geringe Abfallmengen |
| Format | Nachfüllpackung |
| Spitzenform | Standard |
| Mehr anzeigen |